Drukuj
2,4-Ksylenol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
408450250 408451000 408450050 408455000
ACRO408450250EA 158 PLN
ACRO408450250 ACRO408451000 ACRO408450050 ACRO408455000
2,4-Ksylenol 99%
2,4-Ksylenol
Formuła: C₈H₁₀O
Temp. Wrzenia: 211 °C
Temp. topnienia: 21…23 °C
Gęstość: 1,027 g/cm³
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002233
Numer CAS: 105-67-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-321-6
Jednostka: 2928
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,10215
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5375 to 1.5405 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %