Drukuj
2,6-Ksylenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,6-Dimetylofenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03772.0005 8.03772.0250 8.03772.1000
8.03772.0005EA 104 PLN
8.03772.0005 8.03772.0250 8.03772.1000
2,6-Ksylenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,6-Ksylenol
Formuła: C₈H₁₀O
Temp. Wrzenia: 203 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 41…42 °C
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002240
Numer CAS: 576-26-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-400-1
Jednostka: 2261
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,10215
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 8 g/l (20 °C)
Melting Point 45 - 48 °C
Molar Mass 122.16 g/mol
Boiling Point 203 °C
Vapor Pressure 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 73 °C
Explosion Limit 1.4 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 7 (8 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 555 °C