2,6-Ksylenol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 576-26-1
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 78°(172°F)
Melting Point: 44-48°
Boiling Point: 203°
Beilstein Reference: 1446677
Merck Reference: 14,10082
UN No.: 2261
MDL No.: MFCD00002240
Formuła:
C₈H₁₀O Temp. Wrzenia: 203 °C Temp. topnienia: 44…48 °C Gęstość: 1,15 Temp. Zapłonu: 78 °C (172 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002240 Numer CAS: 576-26-1 Numer WE (dawny EINECS): 209-400-1 Jednostka: 2261 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,10082 |