Drukuj
2,6-Ksylenol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
116570010 116570050 116572500 116570025 116570051
ACRO116570010EA 464 PLN
ACRO116570010 ACRO116570050 ACRO116572500 ACRO116570025 ACRO116570051
2,6-Ksylenol 99%
2,6-Ksylenol
Formuła: C₈H₁₀O
Temp. Wrzenia: 203 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 45…48 °C
Gęstość: 1,15 g/cm³
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002240
Numer CAS: 576-26-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-400-1
Jednostka: 2261
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,10215
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow-brown Low melting solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 48 °C
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Iodine consuming subst. ≤0.004 meq/g