Drukuj
2,4-Di-tert-butylofenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
137731-100G 137731-500G 137731-5G
SIAL137731-100GEA 107 PLN
SIAL137731-100G SIAL137731-500G SIAL137731-5G
2,4-Di-tert-butylofenol, Sigma-Aldrich®
2,4-Di-tert-butylofenol
Formuła: C₁₄H₂₂O
Temp. Wrzenia: 265 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 53…56 °C
Gęstość: 0,887 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 129 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008828
Numer CAS: 96-76-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-532-0
Jednostka: 2430
ADR: 8,III