Drukuj
2,4-Di-tert-butylofenol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
160120025 160125000 160121000
ACRO160120025EA 569 PLN
ACRO160120025 ACRO160125000 ACRO160121000
2,4-Di-tert-butylofenol 97%
2,4-Di-tert-butylofenol
Formuła: C₁₄H₂₂O
Temp. Wrzenia: 264 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 54…59 °C
Gęstość: 0,887 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 115 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008828
Numer CAS: 96-76-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-532-0
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 59 °C
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥96.0 %