2,6-Di-tert-butylofenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,3-Di(dimethylethyl)-2-hydroxybenzene
A17244.0B
A17244.0I
A17244.30
A17244.0BEA
500
PLN
A17244.0B
A17244.0I
A17244.30
2,6-Di-tert-butylofenol ≥98%
2,6-Di-tert-butylofenol
Purity: 98%
CAS No.: 128-39-2
Molecular Formula: C14H22O
Formula Weight: 206.33
Flash Point: 120°(248°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 252-253°
Beilstein Reference: 1841887
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00008820
Formuła:
C₁₄H₂₂O MW: 206.33 g/mol Temp. Wrzenia: 252…253 °C Temp. topnienia: 35…38 °C Gęstość: 0.914 Temp. Zapłonu: 120 °C (248 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008820 Numer CAS: 128-39-2 Numer WE (dawny EINECS): 204-884-0 Jednostka: 3077 ADR: 9 III |