Drukuj
2,6-Di-tert-butylofenol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
113000010 113000025 113002500
ACRO113000010EA 343 PLN
ACRO113000010 ACRO113000025 ACRO113002500
2,6-Di-tert-butylofenol 99%
2,6-Di-tert-butylofenol
Formuła: C₁₄H₂₂O
Temp. Wrzenia: 253 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 35…38 °C
Gęstość: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 118 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008820
Numer CAS: 128-39-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-884-0
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 38 °C
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %