Drukuj
3,4-Ksylenol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,4-Dimetylofenol
116581000 116585000 116580025
ACRO116581000EA 189 PLN
ACRO116581000 ACRO116585000 ACRO116580025
3,4-Ksylenol 99%
3,4-Ksylenol
Formuła: C₈H₁₀O
Temp. Wrzenia: 227 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 63…67 °C
Gęstość: 0,983 g/cm³
Temp. Zapłonu: 80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002304
Numer CAS: 95-65-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-439-5
Jednostka: 2928
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,10215
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to brown Crystals or crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 67 °C
GC ≥98.5 %
Color scale ≤250 APHA
Residue after ignition ≤0.005 %
Hydrocarbons Passes test
Chlorobenzene (C6H5Cl) ≤0.01 %
Nitrobenzene (C6H5NO2) (Limit about 0.001 %) Passes test