3,5-Dimetyloanizol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
1-Methoxy-3,5-dimethylbenzene
B20651.14
B20651.22
B20651.14EA
595
PLN
B20651.14
B20651.22
3,5-Dimetyloanizol ≥99%
3,5-Dimetyloanizol
Purity: 99%
CAS No.: 874-63-5
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5130
Boiling Point: 192-193°
Beilstein Reference: 2040905
MDL No.: MFCD00008398
Formuła:
C₉H₁₂O MW: 136.19 g/mol Temp. Wrzenia: 192…193 °C Temp. topnienia: –0.2 °C Gęstość: 0.960 Temp. Zapłonu: 65 °C (149 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008398 Numer CAS: 874-63-5 Numer WE (dawny EINECS): 212-865-3 |