2,3-Dimetyloanizol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A19992.09
A19992.18
A19992.09EA
433
PLN
A19992.09
A19992.18
2,3-Dimetyloanizol ≥97%
2,3-Dimetyloanizol
Purity: 97%
CAS No.: 2944-49-2
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5200
Melting Point: 29°
Boiling Point: 195°
Beilstein Reference: 1859736
MDL No.: MFCD00008376
Formuła:
C₉H₁₂O Temp. Wrzenia: 195 °C Temp. topnienia: 29 °C Gęstość: 0,984 Temp. Zapłonu: 67 °C (152 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008376 Numer CAS: 2944-49-2 Numer WE (dawny EINECS): 220-948-0 |