2-Nitro-m-ksylen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 81-20-9
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5220
Melting Point: 14-16°
Boiling Point: 225-227°
Beilstein Reference: 2046066
UN No.: 1665
MDL No.: MFCD00007181
Formuła:
C₈H₉NO₂ Temp. Wrzenia: 225…227 °C Temp. topnienia: 14…16 °C Gęstość: 1,110 Temp. Zapłonu: 87 °C (188 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007181 Numer CAS: 81-20-9 Numer WE (dawny EINECS): 201-333-6 Jednostka: 1665 ADR: 6.1,II |