4-Nitro-o-ksylen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3,4-Dimethyl-1-nitrobenzene, 3,4-Dimethylnitrobenzene, 1,2-Dimethyl-4-nitrobenzene, 4-Nitro-o-xylene
L05342.22
L05342.36
L05342.22EA
276
PLN
L05342.22
L05342.36
4-Nitro-o-ksylen ≥99%
4-Nitro-o-ksylen
Purity: 99%
CAS No.: 99-51-4
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.5560
Melting Point: 27-31°
Boiling Point: 255-257°
Beilstein Reference: 2043245
UN No.: 3447
MDL No.: MFCD00007268
Formuła:
C₈H₉NO₂ MW: 151.16 g/mol Temp. Wrzenia: 255…257 °C Temp. topnienia: 27…31 °C Gęstość: 1.136 Temp. Zapłonu: 113 °C (235 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007268 Numer CAS: 99-51-4 Numer WE (dawny EINECS): 202-761-6 Jednostka: 3447 ADR: 6.1 II |