3-Nitro-o-ksylen
Dostawca: Molekula
88984421-100G
88984421-500G
MOLE88984421-100GEA
0
PLN
MOLE88984421-100G
MOLE88984421-500G
3-Nitro-o-ksylen
Formuła:
C₈H₉NO₂ Temp. Wrzenia: 245 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,1402 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007162 Numer CAS: 83-41-0 Numer WE (dawny EINECS): 201-474-3 Jednostka: 1665 ADR: 6.1,II |