Drukuj
3,5-Ksylidina 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
160191000 160195000 160190050
ACRO160191000EA 235 PLN
ACRO160191000 ACRO160195000 ACRO160190050
3,5-Ksylidina 97+%
3,5-Ksylidina
Formuła: C₈H₁₁N
Temp. Wrzenia: 220 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,97 g/cm³
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007813
Numer CAS: 108-69-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-607-0
Jednostka: 1711
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,10217
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5560 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
Titration with HClO4 97.0 to 103.0 %