Drukuj
2,6-Ksylidina for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2,6-Dimetyloanilina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08671.0005 8.08671.0250 8.08671.1000
8.08671.0005EA 112 PLN
8.08671.0005 8.08671.0250 8.08671.1000
2,6-Ksylidina for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,6-Ksylidina
Formuła: C₈H₁₁N
MW: 121.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 214
Temp. topnienia: 10…12 °C
Gęstość: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 92
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007747
Numer CAS: 87-62-7
Numer WE (dawny EINECS): 201-758-7
Jednostka: 1711
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,10217
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 13 g/l (20 °C)
Melting Point 10 - 12 °C
Molar Mass 121.18 g/mol
Boiling Point 216 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 92 °C
Refractive Index 1.5601 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 - 6.9 %(V)
Density 0.98 g/cm3 (20 °C)
pH 12.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 490 °C