2,6-Ksylidina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,6-Dimetyloanilina
A14512.0B
A14512.22
A14512.36
A14512.0BEA
907
PLN
A14512.0B
A14512.22
A14512.36
2,6-Ksylidina ≥99%
2,6-Ksylidina
Purity: 99%
CAS No.: 87-62-7
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.5600
Odour: Characteristic
Melting Point: 11°
Boiling Point: 216°
Beilstein Reference: 636332
Merck Reference: 14,10084
UN No.: 1711
MDL No.: MFCD00007747
Formuła:
C₈H₁₁N MW: 121.18 g/mol Temp. Wrzenia: 216 °C Temp. topnienia: 11 °C Gęstość: 0.981 Temp. Zapłonu: 91 °C (195 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007747 Numer CAS: 87-62-7 Numer WE (dawny EINECS): 201-758-7 Jednostka: 1711 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 12,10217 |