Drukuj
2,6-Ksylidina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Dimetyloanilina
115940050 115941000 115945000 115940025
ACRO115940050EA 173 PLN
ACRO115940050 ACRO115941000 ACRO115945000 ACRO115940025
2,6-Ksylidina 99%
2,6-Ksylidina
Formuła: C₈H₁₁N
MW: 121.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 216 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 10…12 °C
Gęstość: 0.98 g/cm³
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007747
Numer CAS: 87-62-7
Numer WE (dawny EINECS): 201-758-7
Jednostka: 1711
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,10217
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5591 to 1.5611 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %