Drukuj
2,6-Dietyloanilina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
165220010 165222500
ACRO165220010EA 784 PLN
ACRO165220010 ACRO165222500
2,6-Dietyloanilina 98%
2,6-Dietyloanilina
Formuła: C₁₀H₁₅N
Temp. Wrzenia: 243 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 3…4 °C
Gęstość: 0,9 g/cm³
Temp. Zapłonu: 123 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007753
Numer CAS: 579-66-8
Numer WE (dawny EINECS): 209-445-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5446 to 1.5466 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %