2,6-Diizopropyloanilina 90+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L10761.22
L10761.36
L10761.22EA
270
PLN
L10761.22
L10761.36
2,6-Diizopropyloanilina 90+%
2,6-Diizopropyloanilina
Purity: 90+%
CAS No.: 24544-04-5
Molecular Formula: C12H19N
Formula Weight: 177.29
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.5330
Melting Point: -54°
Boiling Point: 254-257°
Beilstein Reference: 2208763
MDL No.: MFCD00008887
Formuła:
C₁₂H₁₉N Temp. Wrzenia: 254…257 °C Temp. topnienia: –54 °C Gęstość: 0,940 Temp. Zapłonu: 125 °C (257 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008887 Numer CAS: 24544-04-5 Numer WE (dawny EINECS): 246-305-4 |