Drukuj
2,6-Diizopropyloanilina 90+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
169411000 169415000
ACRO169411000EA 216 PLN
ACRO169411000 ACRO169415000
2,6-Diizopropyloanilina 90+%
2,6-Diizopropyloanilina
Formuła: C₁₂H₁₉N
Temp. Wrzenia: 257 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –45 °C
Gęstość: 0,94 g/cm³
Temp. Zapłonu: 123 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008887
Numer CAS: 24544-04-5
Numer WE (dawny EINECS): 246-305-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow to orange to red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5370 (20°C, 589 nm)
GC ≥90.0 %