2,5-Ksylidina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,5-Dimetyloanilina
A12682.0E
A12682.22
A12682.36
A12682.14
A12682.0EEA
0
PLN
A12682.0E
A12682.22
A12682.36
A12682.14
2,5-Ksylidina ≥98%
2,5-Ksylidina
Purity: 98+%
CAS No.: 95-78-3
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5590
Odour: Characteristic
Melting Point: 15°
Boiling Point: 218°
Beilstein Reference: 2205178
Merck Reference: 14,10084
UN No.: 1711
MDL No.: MFCD00007743
Formuła:
C₈H₁₁N Temp. Wrzenia: 218 °C Temp. topnienia: 15 °C Gęstość: 0,973 Temp. Zapłonu: 93 °C (199 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007743 Numer CAS: 95-78-3 Numer WE (dawny EINECS): 202-451-0 Jednostka: 1711 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,10084 |