Drukuj
2,4-Ksylidina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,4-Dimetyloanilina
148570010 148571000
ACRO148570010EA 738 PLN
ACRO148570010 ACRO148571000
2,4-Ksylidina 99%
2,4-Ksylidina
Formuła: C₈H₁₁N
Temp. Wrzenia: 218 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 16 °C
Gęstość: 0,98 g/cm³
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007738
Numer CAS: 95-68-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-440-0
Jednostka: 1711
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,10217
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %