Drukuj
2,3-Dimetyloanilina for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,3-Ksylidina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21222.0005 8.21222.0250
8.21222.0005EA 110 PLN
8.21222.0005 8.21222.0250
2,3-Dimetyloanilina for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimetyloanilina
Formuła: C₈H₁₁N
Temp. Wrzenia: 222 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –15 °C
Gęstość: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007732
Numer CAS: 87-59-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-755-0
Jednostka: 1711
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,10217
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1.5 g/l (20 °C)
Melting Point 2 °C
Molar Mass 121.18 g/mol
Boiling Point 224 °C
Vapor Pressure 0.13 hPa (25 °C)
Flash Point 96 °C
Refractive Index 1.5685 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1 - 2.7 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 545 °C