2,3-Dimetyloanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,3-Ksylidina
A10918.0E
A10918.36
A10918.0EEA
2740
PLN
A10918.0E
A10918.36
2,3-Dimetyloanilina ≥98%
2,3-Dimetyloanilina
Purity: 98%
CAS No.: 87-59-2
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5680
Odour: Characteristic
Melting Point: 2-3°
Boiling Point: 221-222°
Beilstein Reference: 742174
Merck Reference: 14,10084
UN No.: 1711
MDL No.: MFCD00007732
Formuła:
C₈H₁₁N Temp. Wrzenia: 221…222 °C Temp. topnienia: 2…3 °C Gęstość: 0,992 Temp. Zapłonu: 96 °C (204 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007732 Numer CAS: 87-59-2 Numer WE (dawny EINECS): 201-755-0 Jednostka: 1711 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,10084 |