4-tert-Butylobenzyloamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
p-tert-Butylbenzylamine
L20394.06
L20394.14
L20394.06EA
532
PLN
L20394.06
L20394.14
4-tert-Butylobenzyloamina 98%
4-tert-Butylobenzyloamina
Purity: 98%
CAS No.: 39895-55-1
Molecular Formula: C11H17N
Formula Weight: 163.26
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5210
Boiling Point: 124°/16mm
Beilstein Reference: 2961797
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00040754
Formuła:
C₁₁H₁₇N Temp. Wrzenia: 124 °C (16 mmHg) Gęstość: 0,927 Temp. Zapłonu: 107 °C (224 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040754 Numer CAS: 39895-55-1 Numer WE (dawny EINECS): 254-681-6 ADR: 8,III |