2-Iodo-p-xylene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Iodo-1,4-dimethylbenzene, 1,4-Dimethyl-2-iodobenzene
L01055.09
L01055.18
L01055.09EA
841
PLN
L01055.09
L01055.18
2-Iodo-p-xylene ≥98%
2-Iodo-p-xylene
Purity: 98+%
CAS No.: 1122-42-5
Molecular Formula: C8H9I
Formula Weight: 232.07
Flash Point:
Formuła:
C₈H₉I MW: 232.06 g/mol Temp. Wrzenia: 229…230 °C Gęstość: 1.617 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013708 Numer CAS: 1122-42-5 Numer WE (dawny EINECS): 214-347-2 |