4-Iodo-m-xylene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,4-Dimethyliodobenzene, 1-Iodo-2,4-dimethylbenzene, 2,4-Dimethyl-1-iodobenzene, 1,3-Dimethyl-4-iodobenzene
A16878.09
A16878.18
A16878.09EA
287
PLN
A16878.09
A16878.18
4-Iodo-m-xylene ≥98%
4-Iodo-m-xylene
Purity: 98%
CAS No.: 4214-28-2
Molecular Formula: C8H9I
Formula Weight: 232.07
Flash Point:
Formuła:
C₈H₉I Temp. Wrzenia: 231…232 °C Gęstość: 1,628 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013706 Numer CAS: 4214-28-2 Numer WE (dawny EINECS): 224-141-4 |