2-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 6656-49-1
Molecular Formula: C8H6F3NO2
Formula Weight: 205.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₈H₆F₃NO₂ Temp. Wrzenia: 86 °C (10 mmHg) Temp. Zapłonu: >100 °C (212 °F) |
Numer MDL:
MFCD00042322 Numer CAS: 6656-49-1 Numer WE (dawny EINECS): 229-688-2 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |