α,α,α,α',α',α'-Heksafluoro-5-nitroksylen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
A16797.06
A16797.14
A16797.06EA
269
PLN
A16797.06
A16797.14
α,α,α,α',α',α'-Heksafluoro-5-nitroksylen ≥97%
α,α,α,α',α',α'-Heksafluoro-5-nitroksylen
Purity: 97+%
CAS No.: 328-75-6
Molecular Formula: C8H3F6NO2
Formula Weight: 259.11
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.4270
Boiling Point: 75-76°/11mm
Beilstein Reference: 1998251
MDL No.: MFCD00000384
Formuła:
C₈H₃F₆NO₂ Temp. Wrzenia: 75…76 °C (11 mmHg) Gęstość: 1,535 Temp. Zapłonu: 77 °C (170 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000384 Numer CAS: 328-75-6 Numer WE (dawny EINECS): 206-336-6 |