α,α,α-Trifluoro-p-xylene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-(Trifluoromethyl)toulene, 1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Methylbenzotrifluoride
L11043.03
L11043.06
L11043.03EA
425
PLN
L11043.03
L11043.06
α,α,α-Trifluoro-p-xylene ≥98%
α,α,α-Trifluoro-p-xylene
Purity: 98%
CAS No.: 6140-17-6
Molecular Formula: C8H7F3
Formula Weight: 160.14
Flash Point: 27°(80°F)
Refractive Index: 1.4260
Boiling Point: 129°
Beilstein Reference: 1863596
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00075476
Formuła:
C₈H₇F₃ MW: 160.14 g/mol Temp. Wrzenia: 129 °C Gęstość: 1.144 Temp. Zapłonu: 27 °C (80 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075476 Numer CAS: 6140-17-6 Numer WE (dawny EINECS): 228-124-2 Jednostka: 1993 ADR: 3 III |