2-Fluoro-m-xylene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Fluoro-1,3-dimethylbenzene, 1-Fluoro-2,6-dimethylbenzene
A10424.06
A10424.14
A10424.06EA
476
PLN
A10424.06
A10424.14
2-Fluoro-m-xylene ≥98%
2-Fluoro-m-xylene
Purity: 98%
CAS No.: 443-88-9
Molecular Formula: C8H9F
Formula Weight: 124.16
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4790
Odour: Aromatic
Boiling Point: 147-148°
Beilstein Reference: 1857413
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039215
Formuła:
C₈H₉F Temp. Wrzenia: 147…148 °C Gęstość: 0,988 Temp. Zapłonu: 30 °C (86 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039215 Numer CAS: 443-88-9 Numer WE (dawny EINECS): 207-144-5 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |