α,α,α,α',α',α'-Heksafluoro-m-ksylen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98+%
CAS No.: 402-31-3
Molecular Formula: C8H4F6
Formula Weight: 214.11
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.3790
Odour: Aromatic
Melting Point: -35°
Boiling Point: 115-117°
Beilstein Reference: 2052589
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000392
Formuła:
C₈H₄F₆ Temp. Wrzenia: 115…117 °C Temp. topnienia: –35 °C Gęstość: 1,378 Temp. Zapłonu: 26 °C (78 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000392 Numer CAS: 402-31-3 Numer WE (dawny EINECS): 206-939-4 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |