α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride, 3-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
A16253.06
A16253.14
A16253.22
A16253.06EA
263
PLN
A16253.06
A16253.14
A16253.22
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene ≥98%
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene
Purity: 98%
CAS No.: 705-29-3
Molecular Formula: C8H6ClF3
Formula Weight: 194.59
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.4645
Odour: Pungent
Boiling Point: 68-70°/12mm
Beilstein Reference: 743242
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000908
Formuła:
C₈H₆ClF₃ Temp. Wrzenia: 68…70 °C (12 mmHg) Gęstość: 1,254 Temp. Zapłonu: 74 °C (165 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000908 Numer CAS: 705-29-3 Numer WE (dawny EINECS): 211-884-4 Jednostka: 3265 ADR: 8,III |