Drukuj
α-Chloro-p-ksylen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
110171000 110175000
ACRO110171000EA 267 PLN
ACRO110171000 ACRO110175000
α-Chloro-p-ksylen 98%
α-Chloro-p-ksylen
Formuła: C₈H₉Cl
Temp. Wrzenia: 200 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 4 °C
Gęstość: 1,06 g/cm³
Temp. Zapłonu: 75 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000919
Numer CAS: 104-82-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-241-1
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,10224
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5370 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %