Drukuj
4-tert-butylo-α-chlorotoluen 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: p-tert-Butylbenzyl chloride, 4-tert-Butylbenzyl chloride, p-tert-Butyl-α-chlorotoluene, 1-(tert-Butyl)-4-(chloromethyl)benzene
345490050 345490250
ACRO345490050EA 199 PLN
ACRO345490050 ACRO345490250
4-tert-butylo-α-chlorotoluen 97%
4-tert-butylo-α-chlorotoluen
Formuła: C₁₁H₁₅Cl
Temp. Wrzenia: 98…103 °C (7 mmHg)
Gęstość: 0,94 g/cm³
Temp. Zapłonu: 94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000918
Numer CAS: 19692-45-6
Numer WE (dawny EINECS): 243-228-8
Jednostka: 1760
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5205 to 1.5225 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %