Drukuj
Kolby z okrągłym dnem, z dwoma pochylonymi szyjkami bocznymi i standardowymi szlifowężymi złączami, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
241882703 241883605 241884301 241885306
SCOT241882703EA 344 PLN
SCOT241882703 SCOT241883605 SCOT241884301 SCOT241885306
Kolby z okrągłym dnem, z dwoma pochylonymi szyjkami bocznymi i standardowymi szlifowężymi złączami, DURAN®
Kolby Kolby okrągłodenne
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
  • standard USP
Z białym, matowym obszarem opisowym.