Drukuj
α-Chloro-m-ksylen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl chloride
110160250 110161000
ACRO110160250EA 230 PLN
ACRO110160250 ACRO110161000
α-Chloro-m-ksylen 98%
α-Chloro-m-ksylen
Formuła: C₈H₉Cl
MW: 140.61 g/mol
Temp. Wrzenia: 196
Gęstość: 1.064 g/cm³
Temp. Zapłonu: 75 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000909
Numer CAS: 620-19-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-628-9
Jednostka: 3265
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,10224
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5335 to 1.5365 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %