Drukuj
Maseczki cleanroom, Kimtech™ M3
Dostawca: KIMBERLY CLARK
62451 62452
113-8143EA 1130 PLN
113-8143 113-8144
Maseczki cleanroom, Kimtech™ M3
Maski Maski do cleanroomu
Maseczki harmonijkowe zapewniają lepszą filtrację cząsteczek w celu uniknięcia zakażenia.
  • Wewnętrzna warstwa Thermalbond zapewnia wysoki komfort noszenia i dobrą oddychalnośś
  • Bez zawartości lateksu oraz silikonu w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia działań nieporządanych takich jak podrażnienie skóry
  • Elastyczny nosek dla lepszego komfortu i bezpieczeństwa
  • Zewnętrzna ich warstwa jest wykonana z polietylenu dla lepszej ochrony przed kłaczkami oraz wydajność filtracji cząstek > 96,9%
Sposób pakowania: Pakowane podwójnie we workach dla użytku w śodowiskach kontrolowanych.