Kwas 3,5-dimetylobenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11198.09
A11198.18
A11198.30
A11198.09EA
254
PLN
A11198.09
A11198.18
A11198.30
Kwas 3,5-dimetylobenzoesowy ≥98%
Kwas 3,5-dimetylobenzoesowy
Purity: 98+%
CAS No.: 499-06-9
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Odour: Odourless
Melting Point: 168-172°
Beilstein Reference: 1072182
MDL No.: MFCD00002525
Formuła:
C₉H₁₀O₂ MW: 150.18 g/mol Temp. Wrzenia: 278 Temp. topnienia: 168…172 °C Gęstość: 1.211 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002525 Numer CAS: 499-06-9 Numer WE (dawny EINECS): 207-876-5 |