Drukuj
Lignokaina hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
L5647-100G L5647-15G
SIALL5647-100GEA 756 PLN
SIALL5647-100G SIALL5647-15G
Lignokaina hydrat, Sigma-Aldrich®
Lignokaina hydrat
Formuła: C₁₄H₂₃ClN₂O·1H₂O
MW: 270.8 g/mol
Numer MDL: MFCD00150329
Numer CAS: 6108-05-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III