Drukuj
(R)-(+)-α-Metylobenzyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: (R)-(+)-1-Fenyloetyloamina
726621-100G 726621-500G
SIAL726621-100GEA 715 PLN
SIAL726621-100G SIAL726621-500G
(R)-(+)-α-Metylobenzyloamina, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-α-Metylobenzyloamina
Formuła: C₈H₁₁N
Temp. Wrzenia: 180 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064405
Numer CAS: 3886-69-9
Numer WE (dawny EINECS): 223-423-4
Klasyfikacja Merck : 12,06106