Kwas 3,4-dimetylobenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A19260.14
A19260.22
A19260.36
A19260.14EA
375
PLN
A19260.14
A19260.22
A19260.36
Kwas 3,4-dimetylobenzoesowy ≥98%
Kwas 3,4-dimetylobenzoesowy
Purity: 98%
CAS No.: 619-04-5
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Odour: Odourless
Melting Point: 164-167°
Beilstein Reference: 907267
MDL No.: MFCD00002524
Formuła:
C₉H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 295 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 164…167 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002524 Numer CAS: 619-04-5 Numer WE (dawny EINECS): 210-576-7 |