Drukuj
Dichlorodifenylosilan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Diphenyldichlorosilane, Dichlorodiphenylsilane
MQ100
440124-100ML 440124-500ML
SIAL440124-100MLEA 292 PLN
SIAL440124-100ML SIAL440124-500ML
Dichlorodifenylosilan, Sigma-Aldrich®
Dichlorodifenylosilan
Formuła: C₁₂H₁₀Cl₂Si
MW: 253.2 g/mol
Numer MDL: MFCD00000489
Numer CAS: 80-10-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-251-0
Jednostka: 1769
ADR: 8 II