Drukuj
Dichlorek cynku 0.1 mol/l in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Chlorek cynku(II)
39059-100ML-F 39059-1ML-F
SIAL39059-100ML-FEA 526 PLN
SIAL39059-100ML-F SIAL39059-1ML-F
Dichlorek cynku 0.1 mol/l in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Dichlorek cynku
Formuła: ZnCl₂
MW: 136.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 732
Temp. topnienia: 283
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011295
Numer CAS: 7646-85-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-592-0
Jednostka: 3082
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,10185