Drukuj
Kwas chlorowodorowy 0.05 M (0.05 N) Volumetric, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
35320-1L 35320-6X1L
35320-1LEA 154 PLN
35320-1L 35320-6X1L
Kwas chlorowodorowy 0.05 M (0.05 N) Volumetric, Fluka™
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temp. Wrzenia: 100 °C
Temp. topnienia: 0 °C
Gęstość: 1.0 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-791-2
Jednostka: 1789
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Vapor Pressure 190 mmHg ( 25 °C)
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective