Drukuj
Tetrabutylammonium fluoride 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
216143-100ML 216143-500ML 216143-5ML
SIAL216143-100MLEA 571 PLN
SIAL216143-100ML SIAL216143-500ML SIAL216143-5ML
Tetrabutylammonium fluoride 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium fluoride
Formuła: C₁₆H₃₆FN
MW: 261.47 g/mol
Gęstość: 0.903
Numer MDL: MFCD00011747
Numer CAS: 429-41-4
Numer WE (dawny EINECS): 207-057-2
Jednostka: 2924
ADR: 3 II