Drukuj
Azotyn tert-butylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
MQ200
20370-100ML-F 20370-500ML-F
SIAL20370-100ML-FEA 307 PLN
SIAL20370-100ML-F SIAL20370-500ML-F
Azotyn tert-butylu, Sigma-Aldrich®
Azotyn tert-butylu
Formuła: C₄H₉NO₂
MW: 103.12 g/mol
Numer MDL: MFCD00002055
Numer CAS: 540-80-7
Numer WE (dawny EINECS): 208-757-0
Jednostka: 2351
ADR: 3 II