Drukuj
2-Metoksypropen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Methoxy-1-propene, Isopropenyl methyl ether, 2-Methoxyprop-1-ene
M-Clarity™ quality level = MQ100
174645-250G 174645-50G
SIAL174645-250GEA 545 PLN
SIAL174645-250G SIAL174645-50G
2-Metoksypropen, Sigma-Aldrich®
2-Metoksypropen
Formuła: C₄H₈O
MW: 72.11 g/mol
Numer MDL: MFCD00014929
Numer CAS: 116-11-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-125-3
Jednostka: 1993
ADR: 3 I