Kwas 2,6-dimetylobenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15014.03
A15014.06
A15014.14
A15014.03EA
332
PLN
A15014.03
A15014.06
A15014.14
Kwas 2,6-dimetylobenzoesowy ≥98%
Kwas 2,6-dimetylobenzoesowy
Purity: 98+%
CAS No.: 632-46-2
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Odour: Odourless
Melting Point: 114-117°
Beilstein Reference: 1863791
MDL No.: MFCD00002483
Formuła:
C₉H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 155…160 °C (17 mmHg) Temp. topnienia: 114…117 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002483 Numer CAS: 632-46-2 Numer WE (dawny EINECS): 211-177-0 |